SYBR® Green I Färbereagenz DNA-frei
Lieferant: PanReac AppliChem
A8511.50625EA 260 EUR
A8511.50625
SYBR® Green I Färbereagenz DNA-frei
SYBR® Green I
SYBR Green ist ein Cyanin-Farbstoff für den Nachweis von doppelsträngiger DNA. Diese 10-fach konzentrierte Färbelösung ist besonders für qPCR geeignet, die Primer wie 16S rDNA- oder 18S rDNA-Primer verwenden.
  • Konzentration: 10fach konzentrierte Lösung
  • Zur Verwendung in der DNA-Gelelektrophorese
  • Geringeres mutagenes Potential als Ethidiumbromid
  • Absorptionsmaxima im UV-Bereich liegen bei 284 nm und 382 nm
Die Mutagenität kann durch Synergieeffekte erhöht werden. Der Komplex aus DNA und SYBR Green absorbiert blaues Licht bei einer Wellenlänge von 494 nm (Absorptionsmaximum) und emittiert grünes Licht bei 521 nm (Emissionsmaximum). Die gefärbte DNA kann auf einem Blaulicht-Transilluminator detektiert werden.
Wiederholte Frost-Tau-Zyklen vermeiden! Wir empfehlen, das Produkt nach dem ersten Gebrauch bei 2-8°C aufzubewahren.
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Formel: C₃₂H₃₇N₄S
Molecular Weight: 509,73 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00284715
CAS-Nummer: 163795-75-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Bakterielle DNA nicht nachweisbar (min. 40 PCR-Zyklen)