Mikropräparierset
Lieferant: Karl Hammacher
631-7172EA 1670 EUR
631-7172
Mikropräparierset
Präparierbestecke
10 Präparierbestecke in einem Holzetui.
Inhalt:
Mikroskalpel, 125 mm Retraktor, 100 mm
Präpariernadel, 125 mm
Mikropinzette, Querschnitt, 100 mm
Präpariernadel, fein, 130 mm
Mikropinzetten, gebogen, 100 mm
Präpariernadel, Hakenform, 130 mm
Mikropinzetten, gerade, 100 mm
Finder, abgewinkelt, 130 mm
Mikropräparierschere, gerade, extrafein, 150 mm