VWR®, Einfache Mikroskop-Objektträger
Lieferant: VWR
VWR®
631-1160EA 122 EUR
631-1160
VWR®, Einfache Mikroskop-Objektträger
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Mikroskop-Objektträger mit geschliffenen Kanten für Untersuchungen von Humanblut und Körperflüssigkeiten.
  • Haltbarkeit 60 Monate
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
Geeignet für den Einsatz in der Hämatologie und der Mikrobiologie.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Bitte beachten Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden.