Siliconentschäumer, Flüssigkeit (ORG), technische Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
APPC211628.1210EA 211 EUR
APPC211628.1210
Siliconentschäumer, Flüssigkeit (ORG), technische Qualität
Siliconentschäumer
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form Liquid
Colour Off-white
Solubility Immiscible with water