Mupirocin USP, pharmazeutischer Qualität
Lieferant: PanReac AppliChem
A4718.0025EA 452 EUR
A4718.0025
Mupirocin USP, pharmazeutischer Qualität
Mupirocin
Standards: Meets the requirements of the US Pharmacopoeia (USP 40).
Formel: C₂₆H₄₄O₉
Molecular Weight: 500,629 g/mol
MDL: MFCD01711620
CAS-Nummer: 12650-69-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form Solid
Assay (HPLC, calculated on dried substances) 920 - 1020 µg/mg 
Identity Passes test 
Crystallinity Passes test 
pH (saturated solution; H₂O; 25 °C) 3,5 - 4,5 
Water (K.F.) Max. 1,0% 