EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure DinatriumsalzDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetatEDTA-Na2Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure DinatriumsalzEthylendiamintetraessigsäure DinatriumsalzEdetinsäure DinatriumsalzIdranal IIIKestranal® 2S
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
4871.EA 47.61 EUR
4871.
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336,21 g/mol
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3