Digitales Polarimeter zur Messung der spezifischen Drehung, Konzentration (%), Reinheit, des Invertzuckers (%) und der Inversion (%) (A-B) in pharmazeutischen und chemischen Anwendungen, der Nahrungsmittelbranche und im Forschungsbereich.
- Peltier-Temperaturregelung
- Probenröhrchen für Standard- und kleinvolumige Proben
- Auflösung bis zur dritten Nachkommastelle
- Hochauflösendes Farbdisplay
Ein Methoden-System bietet bequemen Zugang zu den beliebten Messarten, einschließlich kontinuierlicher Messung von optischer Drehung, spezifischer Drehung, Konzentration oder Inversion. PHR-Mean-Methode ermöglicht eine Reihe verschiedener Messungen von einem Probenlos zu nehmen und einen statistischen Bericht mit Durchschnitt, höchsten und niedrigsten Ergebnissen sowie Standardabweichung zu erstellen.
SMART-Temperaturbeständigkeit gewährleistet ein exaktes Ablesen für pharmazeutische Anwendungen. Die Funktion „Einzelmessung“ bietet jederzeit eine Momentaufnahme der Ergebnisse.
Geeignet für Polarimeterröhren in Standardausführung oder spezielle kleinvolumige Polarimeterröhren mit Luer-Konus, die Messungen über optische Wellenlängen bis zu 200 mm ermöglichen.
Durch den erweiterten Speicher können über 8.000 Messwerte im CSV-Format zum Download aufgezeichnet werden. Darüber hinaus ist eine Speicherung der über die Bediener-Eingriffe sowie die Gerätekonfiguration aufgezeichneten Protokolle als Audit Log möglich. Die Ergebnisse können gespeichert und angezeigt oder an LIMS oder im sicheren PDF-Format ausgegeben werden. Kalibrierung und Konfiguration können mit einem Passwort geschützt werden, das über die Tastatur oder einen vollständig konfigurierbaren RFID-Tag eingegeben werden kann.
Nach umfassender Beratung mit Pharmaherstellern wurde die integrierte Software der Instrumente der Serie ADP450 optimiert, um nicht nur die Anforderungen der FDA Regulation 21 CFR Teil 11 zu erfüllen, sondern auch die anspruchsvollen Anforderungen der Pharmahersteller an die Datenintegrität (DI).
Standards: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 or GLP.
Bestellinformation: Quartz control plates need to be ordered separately.
Lieferumfang: Lieferung mit 200-mm-Glas-Polarimeterröhre mit Mittelfüllung, XPC-200-Röhrenadapter, Packung mit drei RFID-Tags, Bedienungsanleitung und Konformitätszertifikat. EU-, UK- und US-Stecker werden mit dem Gerät geliefert, CH- und Dänische Stecker müssen separat bestellt werden.