Avantor® ACE® HILIC-N, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
Avantor® ACE®
HILN-3-2503UEA 0 EUR
HILN-3-2503U HILN-3-7503U HILN-3-0203U HILN-3-0546U HILN-3-0502U HILN-17-1002U HILN-5-1503U HILN-5-2508 HILN-17-GD2U HILN-3-0102GD HILN-17-7502U HILN-5-0103GD HILN-5-1002U HILN-5-1046U HILN-3-1003U HILN-17-0503U HILN-3-1546U HILN-3-1203U HILN-3-1502U HILN-5-0502U ACETHILN-3-0103GD HILN-5-2503U HILN-3-7502U HILN-17-1003U HILN-5-1546U HILN-5-1502U HILN-3-0303U HILN-3-2546U HILN-3-0503U HILN-3-2502U HILN-3-1046U HILN-3-1002U HILN-5-0503U HILN-3-1246U HILN-17-D1002 HILN-3-1503U HILN-17-0502U HILN-5-2546U HILN-17-7503U
Avantor® ACE® HILIC-N, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HILIC-N-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen entwickelt und eignen sich besonders für die Trennung polarer Analyten. Diese Säulen sind Teil einer Reihe von drei proprietären HILIC-Säulen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N), die entwickelt wurden, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
  • Proprietäre HILIC-Phase mit neutralem Polyhydroxycharakter
  • Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
  • Hervorragende Säulenleistung, Trägheit und Robustheit
  • Vereinfachter und strukturierter Ansatz für erfolgreiche HILIC-Trennungen
  • Erhältlich in einer Reihe von Partikelgrößen und Säulenabmessungen, einschließlich UHPLC/HPLC-zertifizierter Hardwareformate
Bestellinformation: HILIC-Methodenentwicklungskits, ein HILIC-Methodenentwicklungsleitfaden und ein Flussdiagramm sind auf Anfrage erhältlich.