Abklärflaschen
Lieferant: Behr
BEHRQL9002607EA 0 EUR
BEHRQL9002607
Abklärflaschen
Flaschen Abklärflaschen
Abklärflaschen, HDPE natur, Enghals-Lagerflaschen mit Skala.
  • UV-Schutz für eine lange Haltbarkeit
  • Beständig gegen Säurenund Chemikalien
  • Farbwunsch und Aufdruck möglich
Lagerungsgefäß mit Ablauf aus lebensmittelechtem Polyethylen.