n-Heptan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85818.230EA 56.3 EUR
85818.230
n-Heptan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O)
n-Heptan
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.0-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.003 % w/w