Soap solution according to boutron and boudet-Lösung DIN 8106, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35366-1LEA 78.25 EUR
35366-1L
Soap solution according to boutron and boudet-Lösung DIN 8106, Fluka™
Soap solution according to boutron and boudet
Siedepunkt: 78 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,93 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148418
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.99 - 1.01