Methylorange-Lösung 0,1%
Lieferant: Lovibond
Synonyme: Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure NatriumsalzOrange III(4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure NatriumsalzGoldorangeHelianthin
LOVI419436EA 14.6 EUR
LOVI419436
Methylorange-Lösung 0,1%
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327,34 g/mol
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0