Phenol 99.5% Unstabilisiert, lose Kristalle, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: CarbolsäureHydroxybenzolPhenylalkohol
ACRO221750015EA 111 EUR
ACRO221750015 ACRO221752500 ACRO221755000
Phenol 99.5% Unstabilisiert, lose Kristalle, reinst
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C