Tobramycin 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO455430050EA 124 EUR
ACRO455430050 ACRO455430010 ACRO455430250
Tobramycin 95+%
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Molecular Weight: 467,51 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (on dry substance)