Streptomycinsulfat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO455340250EA 43.2 EUR
ACRO455340250 ACRO455340050 ACRO455341000
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molecular Weight: 1457,4 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5