Kupfer(II)-ethylendiamin 1 M in Wasser, technische Qualität nicht zur Bestimmung der Viskosität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1)
, Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxid
, Kupfer(II)-ethylendiamin-Lösung
, Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid
, Bis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
ACRO460680010EA
45.1
EUR
ACRO460680010
Kupfer(II)-ethylendiamin 1 M in Wasser, technische Qualität nicht zur Bestimmung der Viskosität
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel:
Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂ Molecular Weight: 217,76 g/mol Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274628 CAS-Nummer: 14552-35-3 UN: 1761 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark blue Solution |
Strength | 0.98 to 1.02 M (copper molarity) |