Triethylamin für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
460812500.EA 71.3 EUR
460812500.
Triethylamin für die HPLC
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,728 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
UN: 1296
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 254 nm A: ≤0.125 (0.1 M in water)
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm