Küvettenständer
Lieferant: Brand
634-8100EA 11.95 EUR
634-8100
Küvettenständer
Gestelle Küvettenständer
PP.
  • Nummerierte Stellplätze zur besseren Probenidentifikation
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Gestell für 2×8 Küvetten (10 mm Schichtdicke)