Fraktionssammler, Vario 4000, Labomatic Instruments AG
Lieferant: LABOMATIC Instruments
905-0125EA 0 EUR
905-0125
Fraktionssammler, Vario 4000, Labomatic Instruments AG
Fraktionssammler
Der Vario 4000 Fraktionensammler ist ein offenes, höhenverstellbares System für eine unbegrenzte Anzahl an Fraktionen, das mit vielen Kolben- und Reagenzglasgrößen kompatibel ist. Das Rack und die Platte sind aus Edelstahl hergestellt, autoklavierbar und gegenüber organischen Lösungsmitteln resistent. Sie stehen in einer Auffangschale und können mit einem Griff abgenommen werden.
  • Unbegrenzte Kapazität
  • Frei programmierbares XY-System: beliebige Schrittsequenz
  • Steuerung mit EZChrom Elite™ Software
  • Anzeige: Touchscreen (optional)
  • Automatische Rackerkennung (optional)
Der Vario 4000 besitzt ein in das Gerät integriertes Durchflussunterbrechungs- und ein Delay/Waste-Ventil.
Für jeden Anwendungsbereich ist ein passendes Rack erhältlich. Wegen seinem geringen Platzbedarf und der umfangreichen Anwendungsbreite eignet sich der Vario 4000 optimal für Forschung und Entwicklung, technische Hochschulen und Fertigungsstätten.
Mediumberührendes Material: PTFE, PCTFE (Kel-F), Edelstahl DIN 1.4435, Glas