Flammfeste Overalls, Ferrol
Lieferant: Sioen
SIOE06VA2PIFB9858EA 108 EUR
SIOE06VA2PIFB9858 SIOE06VA2PIFB9848 SIOE06VA2PIFB9856 SIOE06VA2PIFB9846 SIOE06VA2PIFB9854 SIOE06VA2PIFB9844 SIOE06VA2PIFB9852 SIOE06VA2PIFB9864 SIOE06VA2PIFB9850 SIOE06VA2PIFB9862 SIOE06VA2PIFB9860
Flammfeste Overalls, Ferrol
Arbeitskleidung
Diese antistatischen Overalls werden aus atmungsaktivem Sio-Flame™-Stoff (99% FR-Baumwolle + 1% AST). Bei waschbar 60 °C.
  • Flachkragen; Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen unter der Klappe
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, die durch verdeckte Druckknöpfe geschlossen wird; zwei aufgesetzte Taschen mit Patte
  • Eine Schlaufe für Gaswarngerät, eine Zollstocktasche
  • Eine Gesäßtasche mit Patte, die durch verdeckte Druckknöpfe geschlossen wird
  • Rund eingesetzte Ärmel; Ärmelverengung durch Druckknöpfe
  • Verstellbarer elastischer Bund
  • Gutes Feuchtigkeitsmanagement
  • Verstärkte Nähte für eine erhöhte Haltbarkeit und längere Lebensdauer
Gewicht: ± 340 g/m²
Standards: EN ISO 11612:2008 (A1 B1 C1 E3 F1), EN ISO 11611:2007 (Klasse 1 - A1), N ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008