Trübungsstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
84209.600EA 359 EUR
84209.600
Trübungsstandards
Standards Trübungsstandards
Trübungsstandards im Kit oder alternativ als Formazin-Stammlösungen, die den Benutzern die Erstellung ihrer eigenen definierten Standards ermöglichen.
  • Set mit Standards für die Verwendung mit dem Trübungsmessgeräten TIR200 und TIR210 mit einem Messbereich von 0,01 bis 1.100 NTU
  • Ideal für Geräte, die Streulicht in einem Winkel von 90° messen, gemäß EN ISO 7027
Standards: ISO 7027
Lieferumfang: Wird im handlichen Koffer geliefert.