VWR® VisiScope® STB150, Stereomikroskop
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-2942EA 190 EUR
630-2942
VWR® VisiScope® STB150, Stereomikroskop
Mikroskope
Binokulares Stereomikroskop, ausgestattet mit drehbarem Objektiv (2× bis 4×), festem Arm mit Griff sowie heller, gleichmäßiger LED-Beleuchtung (Durchlicht und Auflicht). Für Unterrichtszwecke vorgesehen.
  • Einstellbarer Dioptrienausgleich an beiden Okularen
  • Pupillenabstand einstellbar zwischen 53 und 75 mm
  • Wiederaufladbarer NiMH-Akku für eine Einsatzdauer von bis zu 8 Stunden
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
Bestellinformation: Rechargeable batteries not included.
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und Staubschutzhülle geliefert.