Paraformaldehyd 4% in PBS 91-93%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PolymethanalPolyoxymethylen
ALFAJ19943.K2EA 126 EUR
ALFAJ19943.K2
Paraformaldehyd 4% in PBS 91-93%
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form Colourless, clear solution
Assay (unspecified) (formaldehyde) 91 − 93%
pH (25 °C) 7,0 − 7,6
Concentration 1XPBS (0,01M)