O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO461850010EA 308 EUR
ACRO461850010 ACRO461850050
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine
Formel: C₁₂H₁₂NO₂P
Schmelzpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12755701
CAS-Nummer: 72804-96-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %