Digitales Refraktometer, RFM742-M
Lieferant: BELLINGHAM & STANLEY
19-20
BELL19-20EA 9244 EUR
BELL19-20
Digitales Refraktometer, RFM742-M
Refraktometer Tischrefraktometer
Die Refraktometer RFM742-M sind robuste, voll automatisierte Messgeräte, die sich besonders für die Lebensmittel-, Zucker- und Getränkeindustrie eignen, wo keine Temperaturkontrolle erforderlich ist, zum Beispiel zur Messung des Zuckergehalts (°Brix) in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
  • 'Freihändige' Auto-Sense-Messung: wird automatisch ausgelöst, sobald eine Probe auf das Prisma gelegt wird
  • Einfaches Audit-Trail: Datum, Uhrzeit und Chargennummer
  • Alphanumerische Tastatur für einfache Dateneingabe
  • Flache, leicht zu reinigende Prismenschale mit Saphirprisma
  • Wählbare Lesefunktionen: Kontinuierliche, Einzel- oder intelligente Auto-Sense-Messung
Können zur klassischen Anwendung in Lebensmittel-, Zucker- und Getränkeindustrie sowie in industriellen Anwendungen, die nicht auf Saccharose basieren.
Standards: ‚Inhibitor gegen das Vereisen des Treibstoffsystems‘-Skala, die ASTM D 5006 entspricht, sowie Brechungsindex (RI) können geladen werden.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind Netzkabel und Bedienungsanleitung. EU-, UK- und US-Stecker werden mit dem Gerät geliefert, CH- und Dänische Stecker müssen separat bestellt werden.