Teststreifen, Multistick für Aquarien, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
91326 91327
MANA91326EA 47.6 EUR
MANA91326 MANA91327
Teststreifen, Multistick für Aquarien, QUANTOFIX®
Umwelt-Prüfkits
QUANTOFIX® Teststäbchen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Je nach Konzentration des Analyten in der Probe ändert sich die Farbe des Indikatorfeldes. Die Auswertung erfolgt meist visuell durch einen Vergleich der Reaktionsfarbe mit der mehrstufigen Farbskala. Diese Teststreifen sind unmittelbar gebrauchsfertig. Sie erfordern kein weiteres Zubehör. Die Teststäbchen sind für die einmalige Verwendung vorgesehen und müssen weder gewartet noch kalibriert werden.
  • Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
  • Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
  • Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Mit diesen Teststäbchen kann die Wasserqualität im Aquarium schnell und zuverlässig bestimmt werden. In nur 60 Sekunden erhält man durch einfaches Eintauchen und Ablesen wichtige Informationen über die Carbonathärte (Alkalität), die Gesamthärte sowie den pH-Wert. Damit kann rechtzeitig die Wasserqualität verbessert werden und die Fische bleiben gesund.
Farbumschlag:
Von grün nach rot (Gesamthärte)
Von hellgrün nach blau (Carbonathärte)
Von gelb nach rot (pH)
Abstufung:
0, 5, 10, 15, 20, 25° d Gesamthärte,
0, 3, 6, 10, 15, 20° d Carbonathärte,
pH: 6,4, 6,8, 7,2, 7,6, 8,0, 8,4