Intelligente Ladestation, Jupiter™
Lieferant: 3M
Jupiter™
111-2154EA 384 EUR
111-2154 111-2369
Intelligente Ladestation, Jupiter™
Batterien
Intelligentes Ladegerät, das den Ladevorgang abbricht, wenn der Akku vollständig geladen ist. Zur Verwendung mit dem Akkupack des Jupiter™-Atemschutzgerätes.