Natriumnitrit 0.1 M NaNO2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
35273-1LEA 59.2 EUR
35273-1L
Natriumnitrit 0.1 M NaNO2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molecular Weight: 69 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002