Universal- und Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifugen, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Lieferant: Eppendorf
521-2637EA 7668 EUR
EPPE5428000.655 521-2637 521-2636 521-2647 EPPE5427000.465 EPPE5428000.060 521-4288 521-4287 EPPE5427000.660 EPPE5428000.255 521-2786 521-2635 521-2646 521-2634 EPPE5427000.260 EPPE5428000.460 521-2785 EPPE5427000.060
Universal- und Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifugen, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
In den einzigartigen Modellen 5430 und 5430 R sind die Vorteile der Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät vereint.
  • Kompatibel mit 12 verschiedenen Rotoren für viele Anwendungen (Mikroröhrchen, PCR-Streifen, Kryoröhrchen, konische Röhrchen, PCR-Platten, Deep-Well-Platten, Objektträger)
  • Fünf Programmtasten für einfachen Zugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Einstellungen
  • Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger
  • Eppendorf QuickLock® – System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Benutzerfreundliche Menüführung in vier Sprachen
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung