Mikrozentrifuge, 5425/5425 R (CE-Kennzeichnung nach der IVD-Richtlinie)
Lieferant: Eppendorf
521-3361EA 5682 EUR
521-2470 521-3362 521-3350 521-3361 521-3353 521-2473 521-2478 521-3358 521-2469 521-3349 521-2474 521-3354 521-3357 521-2465 521-2466 521-2477
Mikrozentrifuge, 5425/5425 R (CE-Kennzeichnung nach der IVD-Richtlinie)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese luftgekühlte Zentrifuge deckt eine Reihe an gebräuchlichen Anwendungen ab. Als Gerät speziell für Standardanwendungen gehört sie einfach in ein modernes Labor, wo sie für eine optimale Separierung sorgt. Ideal für Hochdurchsatz-Anwender, die höchsten ergonomischen Komfort erwarten. Mit ihren sechs Rotoroptionen bietet sie besonders viel Flexibilität.
  • QuickLock®-Technologie für einen ergonomische Rotordeckelverschluss
  • OptiBowl®-Design für einen leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit einem Finger für einen ergonomischen Betrieb
  • Zusätzliche Software-Funktionen (10 Anlauf- und Abbremsrampen, 3 Programmtasten, Kurzfunktion ohne kontinuierliche Betätigung der Taste)
  • Geringe Lärmbelastung (< 51 db) für eine leise Arbeitsumgebung
  • Erhältlich als Ausführung mit Drehknopf für eine schnelle Parameter-Auswahl oder mit Keypad zur einfachen Reinigung
Die Zentrifuge 5425/5425 R dient der Trennung von flüssigen Substanzgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper im Rahmen einer in-vitro -diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des in-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen.
Bestellinformation: Lieferumfang ohne Rotor oder mit 24 ×1,5/2,0 ml aerosoldichtem Rotor FA-24x2.