Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, nicht geglüht, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43296.18EA 398 EUR
43296.18 43296.09
Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, nicht geglüht, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675