Magnesium, Würfel ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Länge 19mm (0.75in)
Lieferant: Thermo Scientific
45119.KFEA 72.6 EUR
45119.KF
Magnesium, Würfel ∼ 19 mm (0.75 in) each side, Länge 19mm (0.75in)
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675