Magnesium ≥99%, Späne

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

STRE93-1299.0250EA 65.2 EUR
STRE93-1299.0250
Magnesium ≥99%, Späne
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C
Schmelzpunkt: 657 °C
Dichte: 1,74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR