Magnesium ≥98,5%, Pulver, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05815.1000EA 240 EUR
1.05815.1000
Magnesium ≥98,5%, Pulver, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 500 ppm