Gallium ≥99,99% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10188.18EA 378 EUR
10188.18 10188.30 10188.14
Gallium ≥99,99% (Metall-Basis), Barren
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69,72 g/mol
Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364