Gallium (Metall) ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44418.22EA
610
EUR
44418.22
44418.36
Gallium (Metall) ≥99,999% (Metall-Basis)
Gallium
Packaged in poylethylene bottle.
Formel:
Ga Molecular Weight: 69,72 g/mol Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29 °C Dichte: 5,904 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134045 CAS-Nummer: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |