Gallium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12169.0005EA 314 EUR
1.12169.0005
Gallium, Sigma-Aldrich®
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69,72 g/mol
Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,
Merck Index: 12,04364

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 29.8 °C
Molar Mass 69.72 g/mol
Boiling Point 2000 °C
Density 5.904 g/cm3 (20 °C)
Grade Store below +15°C.
Hill Formula Ga

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR