Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Lieferant: Thermo Scientific
10135.KIEA 70.2 EUR
10135.KI 10135.KL
Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560