Graphit, Teller 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), pyrolytisch beschichtet
Lieferant: Thermo Scientific
40156.KFEA 251 EUR
40156.KF 40156.KJ
Graphit, Teller 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), pyrolytisch beschichtet
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560