Schwefel 99.5+%, raffiniert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfur
ACRO201220025EA
70.8
EUR
ACRO201220025
ACRO201220100
ACRO201225000
Schwefel 99.5+%, raffiniert
Schwefel
Formel:
S Molecular Weight: 32,07 g/mol Siedepunkt: 445 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 114 °C Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085316 CAS-Nummer: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Assay | ≥99.50 % |
Water | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.08 % |
Acidity | ≤0.01 % (as H2SO4) |