Schwefel
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfur
EHERC17025000EA
41
EUR
EHERC17025000
Schwefel
Schwefel
Formel:
S Molecular Weight: 32,07 g/mol Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 113…119 °C Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085316 CAS-Nummer: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09142 |