Schwefel ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Sulfur
28260.234EA 63.5 EUR
28260.234
Schwefel ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Schwefel
Formel: S
Molecular Weight: 32,07 g/mol
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Ignition residue Max. 0.04 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm