Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
00106.09 00106.18
00106.09EA 139 EUR
00106.09 00106.18
Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formel: Dy
Molecular Weight: 162,5 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III