Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aurum
14729.BQEA 835 EUR
14729.BQ 14729.BO 14729.BU
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526