Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aurum
40586.FFEA 405 EUR
40586.FF 40586.FI
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526