Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aurum
45084.BYEA 669 EUR
45084.BY 45084.BU 45084.CC
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526