Gold

Lieferant: POLYSCIENCES

Synonyme: Aurum

EM.GC10 EM.GC2 EM.GC5
POLSEM.GC10EA 0 EUR
POLSEM.GC10 POLSEM.GC2 POLSEM.GC5
Gold
Gold
Formel: Au
Molecular Weight: 196,97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR