Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
10756.06 10756.14 10756.22
10756.06EA 84.6 EUR
10756.06 10756.14 10756.22
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III