Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 4-7 µm
Lieferant: Thermo Scientific
11402.09EA 74.5 EUR
11402.09 11402.30 11402.18
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 4-7 µm
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III