Silber hart ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11498.GBEA 338 EUR
11498.GB 11498.FI 11498.FF
Silber hart ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647